4-Chlor-6-nitro-o-toluidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
B22253.03
B22253.06
B22253.03EA
18.4
EUR
B22253.03
B22253.06
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin ≥98%
4-Chlor-6-nitro-o-toluidin
Purity: 98%
CAS No.: 62790-50-5
Molecular Formula: C7H7ClN2O2
Formula Weight: 186.60
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD01320687
Formel:
C₇H₇ClN₂O₂ Molecular Weight: 186.60 g/mol Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320687 CAS-Nummer: 62790-50-5 UN: 2237 ADR: 6.1 III |