2',4'-Dihydroxy-3'-propylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(2,4-Dihydroxy-3-propylphenyl)ethanone
426903-25G
426903-5G
SIAL426903-25GEA
315
EUR
SIAL426903-25G
SIAL426903-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-propylacetophenon, Sigma-Aldrich®
2',4'-Dihydroxy-3'-propylacetophenon
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,2300 g/mol |
MDL:
MFCD00068616 CAS-Nummer: 40786-69-4 |