Natriumacetat 45% aqueous solution, extra_pure Buffer_Iron_photometric
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
13364.2000 13364.3000 13364.5020
KRAF13364.2000EA 0 EUR
KRAF13364.2000 KRAF13364.3000 KRAF13364.5020
Natriumacetat 45% aqueous solution, extra_pure Buffer_Iron_photometric
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711