Natriumacetat 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Essigsäure Natriumsalz
14440.3000 14440.5020
KRAF14440.3000EA 66.7 EUR
KRAF14440.3000 KRAF14440.5020
Natriumacetat 4 mol/l (4 N) in wässriger Lösung
Natriumacetat
Formel: H₃CCOONa
Molecular Weight: 82.03 g/mol
Siedepunkt: 881.4
Schmelzpunkt: 324
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012459
CAS-Nummer: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
Merck Index: 12,08711