Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Tris(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)phosphine
007746-1G 007746-5G
FLUO007746-1GEA 79.1 EUR
FLUO007746-1G FLUO007746-5G
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Tris[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]phosphin
Formel: C₂₄H₉F₁₈P
Molecular Weight: 670.28 g/mol
MDL: MFCD00042428
CAS-Nummer: 175136-62-6