1-(5-Fluor-2-methylphenyl)-2-thioharnstoff
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: N-(5-Fluoro-2-methylphenyl)thiourea
FL8348.POR 008348-1G 008348-5G
CHMPFL8348.POREA 0 EUR
CHMPFL8348.POR FLUO008348-1G FLUO008348-5G
1-(5-Fluor-2-methylphenyl)-2-thioharnstoff
1-(5-Fluor-2-methylphenyl)-2-thioharnstoff
Formel: C₈H₉FN₂S
Molecular Weight: 184,23 g/mol
MDL: MFCD00052380
CAS-Nummer: 16822-86-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III