2-Methoxy-N-methyanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Methoxy-N-methylaniline
009652-25G
009652-5G
FLUO009652-25GEA
0
EUR
FLUO009652-25G
FLUO009652-5G
2-Methoxy-N-methyanilin
2-Methoxy-N-methyanilin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.1790 g/mol |
MDL:
MFCD03093822 CAS-Nummer: 10541-78-3 |