L(-)-Fucose 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
225880010
225880050
225880250
ACRO225880010EA
63.3
EUR
ACRO225880010
ACRO225880050
ACRO225880250
L(-)-Fucose 97%
L(-)-Fucose
Formel:
C₆H₁₂O₅ Molecular Weight: 164,16 g/mol Schmelzpunkt: 128…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069812 CAS-Nummer: 2438-80-4 EINECS: 219-452-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % (K.F.) |
HPLC | ≥96.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | -72° to -78° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O, NH3) |