Europium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Europium(III) perchlorate
40572.NA
40572.NC
40572.NAEA
124
EUR
40572.NA
40572.NC
Europium(III)perchlorat Hexahydrat 50% (w/w) in wässriger Lösung, Reagenzqualität
Europium(III)perchlorat Hexahydrat
CAS No.: 13537-22-9
Molecular Formula: Eu(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 558.40 (450.32anhy)
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3211
MDL No.: MFCD00150233
Formel:
Cl₃EuO₁₂·6H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150233 CAS-Nummer: 13537-22-9 EINECS: 236-907-5 UN: 3211 ADR: 5.1,II |