2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
006396-1G
006396-5G
006396-10G
FLUO006396-1GEA
121
EUR
FLUO006396-1G
FLUO006396-5G
FLUO006396-10G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
Formel:
C₁₄H₈F₄O Molecular Weight: 268,21 g/mol |
MDL:
MFCD00061253 CAS-Nummer: 207974-08-1 |