2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
006395-1G 006395-5G 006395-10G
FLUO006395-1GEA 42.9 EUR
FLUO006395-1G FLUO006395-5G FLUO006395-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
Molecular Weight: 268,21 g/mol
MDL: MFCD00061151
CAS-Nummer: 207853-70-1