3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
007915-1G 007915-5G 007915-10G
FLUO007915-1GEA 55.4 EUR
FLUO007915-1G FLUO007915-5G FLUO007915-10G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzophenon
Formel: C₁₄H₈F₄O
MDL: MFCD00236282
CAS-Nummer: 243128-47-4