Trimethylamin 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
388371000 388378000
388371000.EA 85 EUR
388371000. 388378000.
Trimethylamin 1 M in THF, AcroSeal®
Trimethylamin
Formel: C₃H₉N
Molecular Weight: 59.11 g/mol
Siedepunkt: 2,87
Schmelzpunkt: -117,1
Dichte: 0.85 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09841
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 1 M Exact strength on the CoA
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable