Trimethylamin 1 M in THF
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H32899.AE H32899.AP
H32899.AEEA 94.6 EUR
H32899.AE H32899.AP
Trimethylamin 1 M in THF
Trimethylamin
CAS No.: 75-50-3 Molecular Formula: C3H9N Formula Weight: 59.11 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008327
Formel: C₃H₉N
Molecular Weight: 59,11 g/mol
Dichte: 0,850
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008327
CAS-Nummer: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II