5'-Brom-2'-hydroxypropiophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
FL12088.POR
012088-25G
012088-5G
CHMPFL12088.POREA
0
EUR
CHMPFL12088.POR
FLUO012088-25G
FLUO012088-5G
5'-Brom-2'-hydroxypropiophenon
5'-Brom-2'-hydroxypropiophenon
Formel:
C₉H₉BrO₂ Molecular Weight: 229.0706 g/mol |
MDL:
MFCD00218577 CAS-Nummer: 17764-93-1 |