2-Amino-4-chlor-2'-fluorbenzophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
003840-250MG
003840-1G
FLUO003840-250MGEA
137
EUR
FLUO003840-250MG
FLUO003840-1G
2-Amino-4-chlor-2'-fluorbenzophenon
2-Amino-4-chlor-2'-fluorbenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClFNO |
MDL:
MFCD00236584 CAS-Nummer: 203303-05-3 |