5'-Ethyl-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
FL12083.POR
012083-5G
012083-1G
CHMPFL12083.POREA
0
EUR
CHMPFL12083.POR
FLUO012083-5G
FLUO012083-1G
5'-Ethyl-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
5'-Ethyl-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenon
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ |
MDL:
MFCD03424515 CAS-Nummer: 71002-71-6 |