2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
006441-1G 006441-5G
FLUO006441-1GEA 82.1 EUR
FLUO006441-1G FLUO006441-5G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Fluor-3-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅F₄N
MDL: MFCD00061178
CAS-Nummer: 239087-10-6