2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
006444-1G
006444-5G
FLUO006444-1GEA
48.8
EUR
FLUO006444-1G
FLUO006444-5G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Fluor-6-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel:
C₉H₅F₄N |
MDL:
MFCD00061184 CAS-Nummer: 179946-34-0 |