(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxypropyltriphenylphosphonium bromide
338930250 338931000
ACRO338930250EA 50.5 EUR
ACRO338930250 ACRO338931000
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphoniumbromid 97%
(3-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₂H₂₂BrO₂P
Molecular Weight: 429,30 g/mol
Schmelzpunkt: 247…249 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274196
CAS-Nummer: 17857-14-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 243 to 250 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %