(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B20588.03
B20588.06
B20588.03EA
22.6
EUR
B20588.03
B20588.06
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid ≥97%
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 50889-29-7
Molecular Formula: HO2C(CH2)5P(C6H5)3Br
Formula Weight: 457.36
Melting Point: 200-202°
MDL No.: MFCD00055556
Formel:
C₂₄H₂₆BrO₂P Schmelzpunkt: 200…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00055556 CAS-Nummer: 50889-29-7 |