(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid
Lieferant: Thermo Scientific
KM08684.1 KM08684EA KM08684.50
MAYBKM08684.1EA 0 EUR
MAYBKM08684.1 MAYBKM08684EA MAYBKM08684.50
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphoniumbromid
(5-Carboxypentyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₄H₂₆BrO₂P
Molecular Weight: 457,36 g/mol
MDL: MFCD00055556
CAS-Nummer: 50889-29-7