2-Brom-5-chlor-4-methylanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
AN-1264-5G
AN-1264-1G
COBBAN-1264-5GEA
711
EUR
COBBAN-1264-5G
COBBAN-1264-1G
2-Brom-5-chlor-4-methylanilin
2-Brom-5-chlor-4-methylanilin
Formel:
C₇H₇BrClN Molecular Weight: 220,4942 g/mol |
MDL:
MFCD00806533 CAS-Nummer: 102170-52-5 |