4-Brom-2-chlor-6-methylanilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12590.06 L12590.14
L12590.06EA 48.5 EUR
L12590.06 L12590.14
4-Brom-2-chlor-6-methylanilin ≥98%
4-Brom-2-chlor-6-methylanilin
Purity: 98% CAS No.: 30273-42-8 Molecular Formula: C7H7BrClN Formula Weight: 220.50 Melting Point: 37-40° Beilstein Reference: 2717133 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00041432
Formel: C₇H₇BrClN
Molecular Weight: 220.50 g/mol
Schmelzpunkt: 37…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041432
CAS-Nummer: 30273-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III