1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
L12128.06
L12128.14
AB179414.0025
L12128.06EA
51.8
EUR
L12128.06
L12128.14
ABCRAB179414.0025
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat ≥98% stabilisiert
1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropylacrylat
Stabilized with 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2160-89-6
Molecular Formula: C6H4F6O2
Formula Weight: 222.09
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3190
Odour: Recognizable
Boiling Point: 81-82°
Beilstein Reference: 2094742
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00040104
Formel:
C₆H₄F₆O₂ Molecular Weight: 222,09 g/mol Siedepunkt: 81…82 °C Dichte: 1,370 Flammpunkt: 17 °C (62 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040104 CAS-Nummer: 2160-89-6 EINECS: 218-479-1 UN: 3272 ADR: 3,II |