2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat 96% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
L09543.22
L09543.14
L09543.22EA
326
EUR
L09543.22
L09543.14
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat 96% stabilisiert
2,2,3,4,4,4-Hexafluorbutylmethacrylat
Stabilized
Purity: 96%
CAS No.: 36405-47-7
Molecular Formula: C8H8F6O2
Formula Weight: 250.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.3620
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 2725177
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00042311
Formel:
C₈H₈F₆O₂ Molecular Weight: 250,14 g/mol Siedepunkt: 158 °C Dichte: 1,352 Flammpunkt: 56 °C (132 °F) |
MDL:
MFCD00042311 CAS-Nummer: 36405-47-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)