5-Amino-2-brombenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2067-5G
HC-2067-25G
HC-2067-1G
COBBHC-2067-5GEA
63.9
EUR
COBBHC-2067-5G
COBBHC-2067-25G
COBBHC-2067-1G
5-Amino-2-brombenzoesäure
5-Amino-2-brombenzoesäure
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol |
MDL:
MFCD07368968 CAS-Nummer: 2840-02-0 |