2-Brom-4-chlor-6-nitroanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-4-chloro-6-nitrophenylamine
HC-2904-5G
HC-2904-1G
COBBHC-2904-5GEA
0
EUR
COBBHC-2904-5G
COBBHC-2904-1G
2-Brom-4-chlor-6-nitroanilin
2-Brom-4-chlor-6-nitroanilin
Formel:
C₆H₄BrClN₂O₂ |
MDL:
MFCD08275709 CAS-Nummer: 827-25-8 |