4-Amino-3-chlorbenzonitril 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12154.03 A12154.06 A12154.14
A12154.03EA 16.5 EUR
A12154.03 A12154.06 A12154.14
4-Amino-3-chlorbenzonitril 98%
4-Amino-3-chlorbenzonitril
Purity: 98% CAS No.: 21803-75-8 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: 98-104° Beilstein Reference: 1817655 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052917
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
Schmelzpunkt: 98…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052917
CAS-Nummer: 21803-75-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III