4-Amino-3-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
519596-25G 519596-5G
SIAL519596-25GEA 576 EUR
SIAL519596-25G SIAL519596-5G
4-Amino-3-chlorbenzonitril, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152,58 g/mol
MDL: MFCD00052917
CAS-Nummer: 21803-75-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III