3-Amino-5-chlorbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4347-5G
CA-4347-1G
COBBCA-4347-5GEA
412
EUR
COBBCA-4347-5G
COBBCA-4347-1G
3-Amino-5-chlorbenzonitril
3-Amino-5-chlorbenzonitril
Formel:
C₇H₅ClN₂ Molecular Weight: 152,58 g/mol |
MDL:
MFCD06797224 CAS-Nummer: 53312-78-0 |