2-Chlor-5-methoxyphenol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0450-5G
OT-0450-1G
COBBOT-0450-5GEA
285
EUR
COBBOT-0450-5G
COBBOT-0450-1G
2-Chlor-5-methoxyphenol
2-Chlor-5-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇ClO₂ |
MDL:
MFCD00086345 CAS-Nummer: 18113-04-7 |