2-Amino-3,4-dimethylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']
B25313.06
B25313.14
B25313.06EA
83.9
EUR
B25313.06
B25313.14
2-Amino-3,4-dimethylbenzoesäure ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 50419-58-4
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 176° dec.
MDL No.: MFCD00130041
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 176 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00130041 CAS-Nummer: 50419-58-4 |