2-tert-Butyltoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H33036.03 H33036.06
H33036.03EA 209 EUR
H33036.03 H33036.06
2-tert-Butyltoluol ≥99%
2-tert-Butyltoluol
Purity: 99% CAS No.: 1074-92-6 Molecular Formula: C11H16 Formula Weight: 148.25 Refractive Index: 1.5075
Formel: C₁₁H₁₆
Dichte: 0,89
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059209
CAS-Nummer: 1074-92-6
UN: 2667
ADR: 6.1,III