6-Chlorchinolin-2(1H)-on
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 6-Chloro-2-hydroxyquinoline
PY-7955-1G PY-7955-5G
COBBPY-7955-1GEA 124 EUR
COBBPY-7955-1G COBBPY-7955-5G
6-Chlorchinolin-2(1H)-on
6-Chlorchinolin-2(1H)-on
Formel: C₉H₆ClNO
Molecular Weight: 179,6030 g/mol
MDL: MFCD02930633
CAS-Nummer: 1810-67-9