8-Methyl-2-chinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-1271-1G PY-1271-5G
COBBPY-1271-1GEA 0 EUR
COBBPY-1271-1G COBBPY-1271-5G
8-Methyl-2-chinolinol
8-Methyl-2-chinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
MDL: MFCD13195790
CAS-Nummer: 4053-36-5