Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan
Lieferant: FLUOROCHEM
010237-1G 010237-5G
FLUO010237-1GEA 0 EUR
FLUO010237-1G FLUO010237-5G
Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan
Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan
Formel: C₁₄H₆F₁₀Si
MDL: MFCD00042066
CAS-Nummer: 10536-62-6