Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02050.1
SILS02050.5
SILNSILS02050.1EA
0
EUR
SILNSILS02050.1
SILNSILS02050.5
Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan
Bis(pentafluorphenyl)dimethylsilan
Formel:
C₁₄H₆F₁₀Si |
MDL:
MFCD00042066 CAS-Nummer: 10536-62-6 |