Strontiumisopropoxid ≥96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Strontium i-propoxide
14481.03
14481.06
14481.14
14481.03EA
62.1
EUR
14481.03
14481.06
14481.14
Strontiumisopropoxid ≥96%
Strontiumisopropoxid
Purity: 96%
CAS No.: 88863-33-6
Molecular Formula: Sr[OCH(CH3)2]2
Formula Weight: 205.82
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
UN No.: 3205
MDL No.: MFCD00050487
Formel:
C₆H₁₄O₂Sr Molecular Weight: 205,79 g/mol Schmelzpunkt: 130 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00050487 CAS-Nummer: 88863-33-6 UN: 3205 ADR: 4.2,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...