N-(6-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H33884.03 H33884.06
H33884.03EA 56.7 EUR
H33884.03 H33884.06
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff ≥97%
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thioharnstoff
Purity: 97% CAS No.: 49600-34-2 Molecular Formula: C7H9N3S Formula Weight: 167.23 Melting Point: 193-197° MDL No.: MFCD00462739
Formel: C₇H₉N₃S
Molecular Weight: 167.23 g/mol
Schmelzpunkt: 193…197 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462739
CAS-Nummer: 49600-34-2