4-Propoxy-2-methylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8089-5G
BB-8089-1G
COBBBB-8089-5GEA
451
EUR
COBBBB-8089-5G
COBBBB-8089-1G
4-Propoxy-2-methylphenylboronsäure
4-Propoxy-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ |
MDL:
MFCD06411291 CAS-Nummer: 956894-26-1 |