4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
639370-1G 639370-5G
SIAL639370-1GEA 27 EUR
SIAL639370-1G SIAL639370-5G
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-2-methylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molecular Weight: 165,99 g/mol
MDL: MFCD02684315
CAS-Nummer: 208399-66-0