4'-Morpholinoacetophenon 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-[4-(Morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
152900050
152900500
ACRO152900050EA
38.7
EUR
ACRO152900050
ACRO152900500
4'-Morpholinoacetophenon 99%
4'-Morpholinoacetophenon
Formel:
C₁₂H₁₅NO₂ Molecular Weight: 205,2530 g/mol Schmelzpunkt: 94…98 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006168 CAS-Nummer: 39910-98-0 EINECS: 254-698-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 98 °C |
GC | ≥98.5 % |