2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
L15407.06 L15407.14
L15407.06EA 73.2 EUR
L15407.06 L15407.14
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon ≥97%
2-Brom-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenon
Purity: 97% CAS No.: 216144-18-2 Molecular Formula: C12H14BrNO Formula Weight: 268.16 Melting Point: 120-122° Beilstein Reference: 8549816 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD01075690
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Molecular Weight: 268,16 g/mol
Schmelzpunkt: 120…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075690
CAS-Nummer: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8,III