4-(Benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Benzyloxy-3-ethoxybenzaldehyde
018222-10G
018222-25G
FLUO018222-10GEA
167
EUR
FLUO018222-10G
FLUO018222-25G
4-(Benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyd
4-(Benzyloxy)-3-ethoxybenzaldehyd
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Molecular Weight: 256,3000 g/mol |
MDL:
MFCD00615145 CAS-Nummer: 60186-33-6 |