4-(Trifluormethyl)nicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L19553.03 L19553.MD
L19553.03EA 108 EUR
L19553.03 L19553.MD
4-(Trifluormethyl)nicotinsäure ≥98%
4-(Trifluormethyl)nicotinsäure
Purity: 98% CAS No.: 158063-66-2 Molecular Formula: C7H4F3NO2 Formula Weight: 191.11 Melting Point: 147-149° MDL No.: MFCD00082626
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Molecular Weight: 191.11 g/mol
Schmelzpunkt: 147…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082626
CAS-Nummer: 158063-66-2