(R)-(+)-Pulegon 92% pract.
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: (+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-5-Methyl-2-(propan-2-ylidene)cyclohexanone
418501000 418505000
ACRO418501000EA 74.8 EUR
ACRO418501000 ACRO418505000
(R)-(+)-Pulegon 92% pract.
(R)-(+)-Pulegon
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,23 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (12 mmHg)
Dichte: 0,931 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063000
CAS-Nummer: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %