4-Brom-N-phenylanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL657158-5GEA 64.6 EUR
SIAL657158-5G SIAL657158-1G
4-Brom-N-phenylanilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-N-phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₀BrN
Molecular Weight: 248,1200 g/mol
MDL: MFCD07779504
CAS-Nummer: 54446-36-5