7-Iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Lieferant: Thermo Scientific
CC13211.250 CC13211DA CC13211.0001
MAYBCC13211.250EA 0 EUR
MAYBCC13211.250 MAYBCC13211DA ABCRCC13211.0001
7-Iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
7-Iod-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin
Formel: C₉H₉IO₂
MDL: MFCD02677706
CAS-Nummer: 306934-90-7