3-(Benzyloxy)-5-chlorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-5003-5G CA-5003-1G
COBBCA-5003-5GEA 595 EUR
COBBCA-5003-5G COBBCA-5003-1G
3-(Benzyloxy)-5-chlorbenzaldehyd
3-(Benzyloxy)-5-chlorbenzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₁ClO₂
MDL: MFCD16618949
CAS-Nummer: 1228956-94-2